Przejdź do
567370
Peptyd Smac-N7
A peptide that contains the N-terminal seven residues of Smac (Second Mitochondria-derived Activator of Caspases, also known as DIABLO) and promotes procaspase-3 activation at around 10 µM.
Synonim(y):
H-AVPIAQK-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H59N9O9
Masa cząsteczkowa:
725.88
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Peptyd, który zawiera N-końcowe siedem reszt Smac (Second Mitochondria-derived Activator of Caspases, znany również jako DIABLO) i promuje aktywację prokaspazy-3 przy około 10 µM. Stwierdzono, że wiąże się z domenami BIR2 i BIR3 (powtórzenie IAP bakulowirusa) XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis proteins) z Kd ~ 800 nM. Promuje aktywność katalityczną kaspazy-9 w obecności XIAP, co sugeruje, że Smac konkuruje z kaspazą-9 o wiązanie z tą samą kieszenią na powierzchni XIAP.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Promuje aktywność katalityczną kaspazy-9 w obecności XIAP.
Kd ~800 nM w wiązaniu z domenami BIR2 i BIR3 (baculovirus IAP repeat) białka XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Ala-Val-Pro-Ile-Ala-Gln-Lys-OH
Srinivasula, S.M., et al. 2001. Nature410, 112.
Chai, J., et al. 2000. Nature406, 855.
Liu, Z., et al. 2000. Nature408, 1004.
Srinivasula, S.M., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 36152.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)