Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
SNAPtide Substrat toksyny botulinowej A, fluorogeniczny, SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic, is a synthetic peptide that acts as a FRET substrate with the fluorophore o-aminobenzoic acid and the acceptor chromophore 2,4-dinitrophenol (DNP).
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
fluorescence
λex ~326 nm, λem ~423 nm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Syntetyczny peptyd, substrat do transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) zawierający N-końcowy fluorofor kwasu o-aminobenzoesowego(Abz) i akceptorowy chromofor 2,4-dinitrofenolu (DNP) połączony z C-końcem. Substrat jest oparty na natywnym miejscu rozszczepienia toksyny botulinowej typu A znalezionym w białku SNAP-25 związanym z synaptosomem. Rozszczepienie substratu przez toksynę botulinową uwalnia fluorofor i przywraca pełną fluorescencję.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Substrat dla natywnej toksyny botulinowej
Substrat dla natywnej toksyny botulinowej
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Physical form
Liofilizowany z wody.
Preparation Note
Po rekonstytucji odmierzyć porcję, przykryć folią w celu ochrony przed światłem i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Przygotować 5 mM roztwór podstawowy tego peptydu w DMSO w następujący sposób: Dodać 40 µl DMSO do fiolki zawierającej 200 nmol peptydu.
Other Notes
Bigalke, H. i Shoer, L.F. 2000. In: Handbook of Experimental Pharmacology,145, Bacterial Protein Toxins (K. Aktories and I. Just, Eds.) pp. 407-443, Springer-Verlag, Berlin.
Schiavo, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 23784.
Schiavo, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 23784.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?