Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
guinea pig
Form:
lyophilized solid
Shipped in:
wet ice
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
guinea pig
form
lyophilized solid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
isotype
IgG
solubility
soluble (Reconstitute in 5 ml of H2O.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Normalna surowica nośnikowa, wyprodukowana z połączonych partii surowic od zdrowych, nieimmunizowanych świnek morskich. Odpowiednie do stosowania w testach radioimmunologicznych.
Physical form
Liofilizowany z 0,25 M NaCl, 0,01 M fosforanu sodu, pH 7,6.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Rozpuścić w 5 ml H₂O.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c