Przejdź do
566326
Inhibitor SIRT2, nieaktywna kontrola, AGK7
The SIRT2 Inhibitor, Inactive Control, AGK7, also referenced under CAS 304896-21-7, controls the biological activity of SIRT2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
Inhibitor SIRT2 I, nieaktywna kontrola
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H13Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.27
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C23H13Cl2N3O2/c24-16-6-8-19(25)18(12-16)21-9-7-17(30-21)11-15(13-26)23(29)28-20-5-1-3-14-4-2-10-27-22(14)20/h1-12H,(H,28,29)
InChI key
WRDKBSLEHFRKGG-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek izomer strukturalny inhibitora SIRT2, AGK2 (nr kat. 566324), który selektywnie hamuje sirtuinę 3 w stosunku do sirtuin 1 i 2 (IC50 = > 5 µM, >50 µM i >50 µM dla SIRT2).5 µM, >50 µM i >50 µM odpowiednio dla SIRT3, SIRT1 i SIRT2) i słabo wpływa zarówno na toksyczność α-synukleiny, jak i agregację α-Syn w komórkach α-Syn-H4.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: >5 µM, >50 µM i >50 µM dla SIRT3, SIRT1 i SIRT2
Główny cel
Sirtuina 3
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Outerio, T.F., et al. 2007. Science317, 516.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)