Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.71
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2c([nH]c3c2CCCC3C(=O)N)cc1
InChI
1S/C13H13ClN2O/c14-7-4-5-11-10(6-7)8-2-1-3-9(13(15)17)12(8)16-11/h4-6,9,16H,1-3H2,(H2,15,17)
InChI key
FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek indolowy, który działa jako silny i wysoce selektywny inhibitor SIRT1 (IC50 = 98 nM). Hamuje inne deacetylazy z rodziny sirtuin tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 = 19,6 i 48,7 µM odpowiednio dla SIRT2 i SIRT3) i nie wykazuje działania hamującego na HDAC klasy I i II lub glikohydrolazę NAD nawet w stężeniach tak wysokich jak 100 µM. Wykazano, że jest biodostępny po podaniu doustnym z okresem półtrwania w surowicy wynoszącym 136 minut u myszy in vivo.
Biochem/physiol Actions
Cel IC50: 98 nM przeciwko SIRT1
Główny cel
SIRT1
SIRT1
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Solomon, J.M., et al. 2006. Mol. Cell. Biol.26, 28.
Napper, A.D., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 8045.
Napper, A.D., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 8045.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3