Merck
565725-M
SecinH3
A cell-permeable triazolo compound that acts as a Sec7 domain-binding, selective antagonist against cytohesin family small GEFs.
Synonim(y):
N-(4-(5-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-3-metoksy-1H-1,2,4-triazol-1-ylo)fenylo)-2-(fenylotio)acetamid, inhibitor cytohezyny I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CC(=O)Nc2ccc(cc2)[n]3nc(nc3c4cc5c(cc4)OCO5)OC)c1ccccc1
InChI
1S/C24H20N4O4S/c1-30-24-26-23(16-7-12-20-21(13-16)32-15-31-20)28(27-24)18-10-8-17(9-11-18)25-22(29)14-33-19-5-3-2-4-6-19/h2-13H,14-15H2,1H3,(H,25,29)
InChI key
QPGYAMIHXLCFTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek triazolowy, który działa jako wiążący domenę Sec7 (Kd ≤250 nM dla Sec7 z ludzkich cytozyn 1-3), selektywny antagonista małych GEF z rodziny cytozyn (IC50 ≤5,6 µM w testach wymiany ARF1 GDP/GTP z użyciem ludzkiej cytozyny 3, a także homologów mysich i Drosophila ). Hamuje duże GEF tylko w znacznie wyższych stężeniach (IC50 ≥65 µM w testach wymiany GDP/GTP przy użyciu HEFA6-S7 i yGea2-S7) i wykazuje niewielką aktywność wobec panelu 10 powszechnie badanych kinaz lub hSosII. Wykazano, że skutecznie hamuje sygnalizację insulinową zarówno w komórkach HepG2 in vitro, jak i u Drosophila i myszy in vivo.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Cytohezyna
Kd ≤250 nM dla Sec7 z ludzkich cytozyn 1-3; IC50 ≤5,6 µM w testach wymiany ARF1 GDP/GTP z użyciem ludzkiej cytozyny 3, a także homologów mysich i Drosophila
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hafner, M., et al. 2006. Nature444, 941.
Fuss, B., et al. 2006. Nature444, 945.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c