Przejdź do zawartości
559406
SB 328437
A highly potent and selective CC chemokine receptor-3 (CCR3) antagonist.
Synonim(y):
(S)-propionian metylo-2-naftoiloamino-3-(4-nitrofenylo)propionianu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.38
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H18N2O5/c1-28-21(25)19(13-14-9-11-16(12-10-14)23(26)27)22-20(24)18-8-4-6-15-5-2-3-7-17(15)18/h2-12,19H,13H2,1H3,(H,22,24)/t19-/m0/s1
InChI key
VMFGCGRAIBLAFY-IBGZPJMESA-N
General description
Wysoce silny i selektywny antagonista receptora chemokinowego CC-3 (CCR3), który działa jako konkurencyjny inhibitor o wysokim powinowactwie wiązania 125I-eotaksynyi 125I-MCP-4z ludzkimi eozynofilami. Hamuje chemotaksję za pośrednictwem eotaksyny, eotaksyny-2 i MCP-4 (IC50 = odpowiednio 32, 25 i 55 nM) oraz mobilizację wapnia w komórkach RBL-2H3 transfekowanych CCR3 (IC50 = odpowiednio 38, 35 i 20 nM).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 38, 35 i 20 nM przeciwko mobilizacji wapnia indukowanej odpowiednio przez eotaksynę, eotaksynę-2 lub MCP-4.
Główny cel
Receptor chemokiny CC-3 (CCR3)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
White, J.R., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 36626.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 328437
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)