Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1560,00 zł |
20 mg | Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 16 270,00 zł |
100 mg | Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
1 g | Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
50 mg | Przewidywany termin wysyłki17 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 81 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
bright yellow
solubility
water: 10 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)c2[nH]c(nc2c4ccncc4)c3ccc(cc3)[S](=O)C.Cl
InChI
1S/C21H16FN3OS.ClH/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15;/h2-13H,1H3,(H,24,25);1H
InChI key
WOSGGXINSLMASH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
p38 MAP kinase
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description SB 203580, Hydrochloride, CAS 869185-85-3, is a water-soluble form of SB 203580. A highly potent, selective, ATP-competitive inhibitor of p38 MAP Kinase (IC50 = 34 nM in vitro, 600 nM in cells). | description SB 203580, CAS 152121-47-6, is a highly specific, potent, cell-permeable, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of p38 MAP kinase (IC50 = 34 nM in vitro, 600 nM in cells). | description SB 202190, CAS 152121-30-7, is a potent, reversible, competitive inhibitor of p38. Inhibits p38 phosphorylation of myelin basic protein. Blocks the activity of p38β (Ki = 16 nM; IC50 = 350 nM). | description InSolution, ≥98%, 1 mg/ml, reversible inhibitor of p38 MAP kinase |
| form solid | form film (Thin) | form solid | form liquid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mg/mL, DMSO: soluble | solubility DMSO: 30 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?