, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
34 nM IC50
color
off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, methanol: soluble
General description
A negative control for MAP kinase inhibition studies.
A negative control for SB202190 and SB203580 in p38 MAP kinase inhibition studies.
Biochem/physiol Actions
p38β
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.