Przejdź do
555580
Rybawiryna
A non-interferon-inducing, broad spectrum antiviral nucleoside. Reported to be active against RSV, HIV, HCV, and other infectious agents. Its metabolite, ribavirin-5′-phosphate, inhibits inosine monophosphate (IMP) dehydrogenase.
Synonim(y):
1-β-D-Ribofuranozylo-1,2,4-triazolo-3-karboksyamid, Virazol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.20
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC), ≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 20 mg/mL, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]2(nc(nc2)C(=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m1/s1
InChI key
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N
General description
Nieindukujący interferonu nukleozyd przeciwwirusowy o szerokim spektrum działania, aktywny wobec RSV, HIV, HCV i innych czynników zakaźnych. Hamuje wzrost ludzkich komórek szpiczaka 8226 (IC50 = 40 µM) i komórek raka jajnika OVCAR-5 (IC50 = 35 µM). Jego metabolit, rybawiryno-5′-fosforan, hamuje dehydrogenazę monofosforanu inozyny (IMP). Przeciwwirusowe działanie rybawiryny można odwrócić, pozbawiając zakażone komórki metioniny lub izoleucyny.
Other Notes
Li, W., et al. 1999. Oncol. Res.11, 243.
Honda, Y., et al. 1994. Antimicrob. Agents Chemother.38, 653.
Liao, H.J. and Stollar, V. 1993. Antiviral Res. 22, 285.
Kakumu, S., et al. 1993. Gastroenterology105, 507.
Sidwell, R.W., et al. 1979. Pharmacol. Ther.6, 123.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rybawiryna
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)