Przejdź do zawartości
553850
Anty-Relaksyna 2 Królicze pAb
lyophilized, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(ELISA (1 μg/mL)
Immunohistochemistry (5 μg/mL)
Radioimmunoassay (1 μg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RLN2(6019)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko relaksyny-2.
Rozpoznaje białko relaksyny-2.
To królicze pAb anty-relaksyny 2 zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunohistochemicznych i radioimmunologicznych do wykrywania relaksiny 2.
Immunogen
Człowiek
oczyszczona, ludzka relaksyna-2
Application
ELISA (1 μg/ml)
Immunohistochemia (5 μg/ml)
Test radioimmunologiczny (1 μg/ml)
Physical form
Liofilizowany z 50 mM Tris, pH 7,5.
Preparation Note
Rozpuścić w 100 µl sterylnej destylowanej H₂O. Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworu.
Other Notes
Armbruster, F.P., et al. 2001. Eur. J. Med. Res.6, 1.
Nie reaguje krzyżowo z insuliną, Zn2+-insuliną, IGF-1, IGF-2, spermolaksyną, podjednostką α inhibiny, inhibiną, peptydem podobnym do inhibiny osocza nasiennego, hCG, LH, FSH, prolaktyną lub ubikwityną. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)