Merck
553509
Bloker transformacji Ras/Rac, SCH 51344
A cell-permeable pyrazoloquinoline compound that acts as an effective blocker of Ras-induced malignant transformation and inhibits Ras/Rac-dependent dissociation of EMS1 from the actin-myosin II complex and membrane ruffling.
Synonim(y):
6-metoksy-4-(2-((2-hydroksyetoksy)-etylo)amino)-3-metylo-1H-pirazolo[3,4-b]chinolina
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1nc(c2c1nc3c(c2NCCOCCO)cc(cc3)OC)C
InChI
1S/C16H20N4O3/c1-10-14-15(17-5-7-23-8-6-21)12-9-11(22-2)3-4-13(12)18-16(14)20-19-10/h3-4,9,21H,5-8H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20)
InChI key
YWEGXZZAORIRQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pirazolochinolinowy, który działa jako skuteczny bloker złośliwej transformacji indukowanej przez Ras i hamuje zależną od Ras/Rac dysocjację EMS1 z kompleksu aktyna-miozyna II i falowanie błony. Działanie SCH 51344 jest ograniczone do szlaków Ras/Rac innych niż te z udziałem ERK i JNK. Wykazano, że bezpośrednio celuje w ludzkiego homologa mutT MTH1/NUDT1 z Kd 49 nM i hamuje jego aktywność katalityczną (IC50 dla uwalniania pirofosforanu podczas hydrolizy trifosforanu nukleotydu = 215, 410 i 675 nM odpowiednio dla substratów dGTP, 8-okso-dGTP i 2-OH-dATP).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Ras/Rac
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Huber, K. V. M., et al. 2014. Nature In press.
He, H., et al. 1998. Mol. Cell. Biol.18, 3829.
Walsh, A.B., et al. 1997. Oncogene15, 2553.
Chandra Kumar, C., et al. 1995. Cancer Res.55, 5106.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c