Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.78
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Merck USA index - 14, 6253
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
0.27 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c2c(c(cc1O)O)C(=O)OC(CC3OC3\C=C\C=C\C(=O)C2)C
InChI
1S/C18H17ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2-5,8-9,14-15,21-22H,6-7H2,1H3/b4-2+,5-3+
InChI key
WYZWZEOGROVVHK-ZUVMSYQZSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, wiążący ATP i nieodwracalny przeciwgrzybiczy antybiotyk makrocykliczny, który działa jako inhibitor kinazy tyrozynowej. Hamuje aktywność kinazy p60v-src (IC50 = 0,27 µM). Hamuje ekspresję COX-2 (IC50 = 27 nM) bez wpływu na ekspresję COX-1 w makrofagach stymulowanych LPS. Zakłóca szlak sygnałowy aktywowany przez k-Ras poprzez selektywne zubożenie kinazy Raf. Hamuje fosforylację tyrozyny p53/56lyn w makrofagach stymulowanych LPS. Hamuje transformację komórek NIH 3T3 przez różne onkogeny, takie jak src, ras i mos, przynajmniej częściowo poprzez blokowanie kluczowych pośredników transdukcji sygnału, takich jak kinaza MAP i p62 związany z GAP. Wykazuje również aktywność antyangiogenną in vivo. Hamuje ekspresję Wnt-5A w komórkach brodawki skórnej (IC50 = 190 nM).
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędowy
COX-2 (IC₅₀ = 27 nM)
COX-2 (IC₅₀ = 27 nM)
Główny cel
aktywność kinazy p60v-src
aktywność kinazy p60v-src
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Shinonaga, H., et al. 2009. Bioorg. Med. Chem.17, In press.
Soga, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 822.
Chanmugam, P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5418.
Shimada, Y., et al. 1995. J. Antibiot. 48, 824.
Zhao, J.F., et al. 1995. Oncogene 11, 161.
Oikawa, T., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 241, 221.
Kwon, H.J., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6926.
Soga, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 822.
Chanmugam, P., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 5418.
Shimada, Y., et al. 1995. J. Antibiot. 48, 824.
Zhao, J.F., et al. 1995. Oncogene 11, 161.
Oikawa, T., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 241, 221.
Kwon, H.J., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6926.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?