Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8Br2INO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 553008 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
9 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark orange
solubility
DMSO: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3cc(c(c(c3)Br)O)Br
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
InChI key
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
General description
Silny, przepuszczalny dla komórek, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinazy cRAF1 (IC50 = 9 nM). Wykazuje ≥100-krotną selektywność wobec kinazy Raf w porównaniu do Cdk1, Cdk2, c-Src, ERK2, MEK, p38, Tie2, VEGFR2 i c-Fms. Przewidywane środki przeciwnowotworowe o szerokim spektrum działania. Dostępny jest również 10 mM (500 µg/96 µl) roztwór Raf1 Inhibitor I (nr kat. 553003) w DMSO.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kinaza CRAFI
Kinaza CRAFI
Odwracalny: tak
Produkt konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Z katalogu:
Opis. Pole - dodano "Przewidywane środki przeciwnowotworowe o szerokim spektrum działania".
Z katalogu:
Opis. Pole - dodano "Przewidywane środki przeciwnowotworowe o szerokim spektrum działania".
Other Notes
Lackey, K., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 223.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?