Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.42
UNSPSC Code:
12352202
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
specific activity
≥1300 units/μg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Uwaga: 4 µg = 6000 jednostek.
Natywna PKGIα oczyszczona z płuc bydlęcych. PKG bierze udział w regulacji relaksacji mięśni gładkich, funkcji płytek krwi i podziału komórek. PKG jest aktywowana przez wiązanie cGMP do podjednostek regulatorowych w holoenzymie, ale w przeciwieństwie do PKA, aktywacja PKG nie wymaga fizycznej dysocjacji domen katalitycznych od regulatorowych. Aktywowany enzym fosforyluje białka docelowe na resztach serynowych i/lub treoninowych, które znajdują się w motywie rozpoznawczym Arg-Lys-Arg-Ser*-Arg-Ala-Glu.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 150 mM NaCl, 25 mM β-merkaptoetanolu, 10 mM K₂HPO₄, 1 mM EDTA, 12% sacharozy, pH 6,8.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Brophy, M.C., et al. 2006. J. Vasc. Res.39, 95.
Colbran J.L., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 9589.
Corbin, J.D. and Doskeland, S.O. 1983. J Biol Chem258, 11391.
Witt, J.J. and Roskoski, R., Jr, 1975. Anal Biochem66, 253.
Colbran J.L., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 9589.
Corbin, J.D. and Doskeland, S.O. 1983. J Biol Chem258, 11391.
Witt, J.J. and Roskoski, R., Jr, 1975. Anal Biochem66, 253.
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu wymagana do włączenia 1 pmol fosforanu do syntetycznego substratu heptapeptydowego, RKRSRAE, w ciągu 1 minuty w temperaturze 30°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c