Przejdź do
539187
Inhibitor proteasomu X, PI-083
The Proteasome Inhibitor X, PI-083, also referenced under CAS 6298-15-3, controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
NSC-45382
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14ClN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.87
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
>95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
dark red
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H14ClN3O4S/c22-18-19(21(27)16-6-2-1-5-15(16)20(18)26)24-13-8-10-14(11-9-13)30(28,29)25-17-7-3-4-12-23-17/h1-12,24H,(H,23,25)
InChI key
QRPKNPKHGNUFGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny inhibitor proteasomu 20S o wartościach IC50 wynoszących 1 µM, 4,5 µM i 4,5 µM odpowiednio dla CT-L, T-L i PGPH-L. Wykazuje selektywne hamowanie CT-L (chymotrypsyno-podobne) i proliferacji komórek w komórkach raka jajnika, trzustki i piersi (odpowiednio T80-Hras, C7-Kras i MCF-7) w porównaniu z ich nietransformowanymi odpowiednikami (T80, C7 i MCF-10A) oraz indukcję apoptozy z wartościami IC50 wynoszącymi 3,7 µM w teście MTT na komórkach szpiku kostnego izolowanych od pacjentów ze szpiczakiem mnogim in vitro. Wykazano, że ma działanie przeciwnowotworowe w modelu ksenoprzeszczepu nagiej myszy wszczepionym komórkom MCF-7 i A549 in vivo w dawce 1 mpk, co prowadzi do znacznego zahamowania wzrostu guza o 84%. PI-083 powoduje odpowiednio 43, 12 i 34% zahamowanie aktywności CT-L, T-L i PGPH guza, w porównaniu z guzami kontrolnymi leczonymi nośnikiem, podczas gdy nie hamuje aktywności proteasomu wątroby.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Lawrence, R., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem.18, 5576.
Kazi, A., et al. 2009. Cell Cycle8, 1940.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)