Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
color
white
solubility
1.6 N NH4OH: 2.5 mg/mL, PBS: 25 mg/mL, H2O: 5 mg/mL, 2 M HCl: 50 mg/mL
General description
Native protamine sulfate from salmon milt. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin.
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13