Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N3O4S
Masa cząsteczkowa:
387.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Przepuszczalny dla komórek związek na bazie izotiazolopirydyny, który działa jako wiążący się z wysokim powinowactwem, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinazy związanej z cykliną G (GAK; Kd = 8,3 nM). Wykazuje umiarkowaną do doskonałej selektywność w stosunku do Kit, PDGFRβ, Flt3, Mek5 i PDGFRα(Kd = odpowiednio 29, 70, 110, 150 i 220 nM) w profilowaniu 456 kinaz. Wykazano, że zależnie od dawki zakłóca zarówno wejście, jak i montaż HCV oraz skutecznie zatrzymuje infekcję HCV (EC50 = 2,55 i 3,6 µM odpowiednio w komórkach Huh-7.5 zakażonych HCVcc i HCVpp; CC50 = 23,27 µM w komórkach Huh-7.5 zakażonych HCVcc). Znacząco hamuje infekcyjność wewnątrzkomórkową i zewnątrzkomórkową (EC50 = odpowiednio 1,64 i 2,13 µM) oraz fosforylację AP2M1. Nie ma wpływu na replikację RNA wirusa HCV.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
GAK
GAK
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Zestaw celu drugorzędowego
, PDGFRβ, Flt3, Mek5 i PDGFRα
, PDGFRβ, Flt3, Mek5 i PDGFRα
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kovackova, S., et al. 2015. J. Med. Chem.58, 3393.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?