Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H39N3O4S2 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
581.79 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Inhibitor HIV, CADA,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: insoluble
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek makrocykliczny związek pochodny cyklotriazadisulfonamidu, który hamuje replikację HIV (IC50 = 300 nM do 3,3 µM) i wnikanie do komórek poprzez blokowanie ko-translacyjnej translokacji powstającego CD4 przez błony retikulum endoplazmatycznego. Jego działanie wydaje się być wysoce selektywne w zmniejszaniu ekspresji ludzkiego CD4 i nie wpływa na poziom żadnego innego badanego markera powierzchni komórki. Nie wpływa na poziom mRNA CD4 w komórkach. Wykazano, że jest skuteczny przeciwko podtypom HIV-1 od A do H, AE i O oraz ludzkiemu herpeswirusowi 7 (HHV-7; IC50, 300 nM do 1,5 µM) w liniach komórek T i PBMC. Zgłaszano również, że blokuje zakażenie szczepami laboratoryjnymi X4 HIV-1 NL4.3 i R5 SIVmac251 w ludzkich limfocytach T. Może działać synergistycznie z ftalanem octanu celulozy (CAP) i innymi lekami przeciw HIV w celu zahamowania infekcji HIV-1 i SIV.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
Vermeire, K., et al. 2008. Curr. HIV Res.6, 246.
Bell, T. W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1291.
Vermeire, K., et al. 2004. AIDS.18, 2115.
Vermeire, K., et al. 2002. Virology.302, 342.
Bell, T. W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1291.
Vermeire, K., et al. 2004. AIDS.18, 2115.
Vermeire, K., et al. 2002. Virology.302, 342.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c