Przejdź do zawartości
5.33088
Inhibitor lipazy monoacyloglicerolowej, Cpd21
Synonim(y):
Inhibitor MAGL, Cpd21
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.48
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
400 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Inhibitor MAGL, inhibitor lipazy monoacyloglicerolowej
Przepuszczalny dla komórek związek estru heksanianowego, który działa jako silny, selektywny, niekompetycyjny i odwracalny inhibitor lipazy monoacyloglicerolowej (MAGL,Ki = 400 nM, IC50 = 240 nM dla hydrolizy 2- arachidonoiloglicerolu (2-AG). Wykazuje dobrą selektywność w stosunku do szerokiego panelu powiązanych enzymów i nie wiąże się z receptorami kannabinoidowymi CB1 i CB2 (Ki > 10 µM). Wykazano, że hamuje MAGL w mózgu myszy (IC50 = 180 nM), ale nie wpływa w żaden znaczący sposób na aktywność hydrolazy amidów kwasów tłuszczowych (FAAH; IC50 = 59 µM). Poprawia przebieg eksperymentalnego autoimmunologicznego zapalenia mózgu (EAE) na mysim modelu stwardnienia rozsianego (5 mg/kg/dzień, i.p. przez 21 dni) bez wywoływania niepożądanej aktywności podobnej do CB1-agonistów.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
MAGL
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Hernandez-Torres, G., et al. 2014. Angew Chem Int Ed Engl.53, w druku.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)