Przejdź do
5.33062
Antagonista receptora S1P3, TY-52156
Synonim(y):
Antagonista S1P3, TY-52156, antagonista receptora 1-fosforanu sfingozyny, TY-52156, TY52156, TY 52156, [1-chloro-1-(4-chlorofenylohydrazono)]-3,3-dimetylo-2-butanon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
695,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.27
MDL number:
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)N\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H19Cl2N3O/c1-18(2,3)16(24)17(21-14-8-4-12(19)5-9-14)23-22-15-10-6-13(20)7-11-15/h4-11,22H,1-3H3,(H,21,23)
InChI key
XONRRGIRSGNWFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Pochodna hydrazonamidu, która hamuje indukowane przez S1P efekty ekspansji nowotworowych komórek macierzystych w wielu ludzkich liniach komórkowych raka, w tym w komórkach raka piersi MCF-7, komórkach raka płuc A549, komórkach glejaka U251MG i komórkach raka jajnika OVCAR-5 w stężeniu 10 µM. Znacząco hamuje nowotworowość komórek ALDH-dodatnich z nadekspresją SphK1 po przewlekłym ciągłym wstrzykiwaniu przez 6 tygodni (167 mg/ml) w mysim modelu ksenoprzeszczepu. Ponadto wykazano, że hamuje efekty indukowane przez S1P, takie jak wzrost Ca2 + i aktywacja Rho w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz zmniejszenie przepływu wieńcowego w izolowanych perfundowanych sercach szczurów.
Przepuszczalna dla komórek pochodna hydrazonamidu, która działa jako selektywny i konkurencyjny antagonista receptora S1P3 (Ki = 110 nM) i hamuje indukowaną przez S1P ekspansję komórek nowotworowych A549, LNCaP, U251MG i OVCAR-5 (~ 10 µM). Wykazuje około 30-krotnie mniejszy wpływ na receptory S1P1, S1P2, S1P4 lub S1P5 i nie wpływa na 24 różne receptory sprzężone z białkiem G (~ 10 µM). Wykazano, że blokuje indukowaną S1P ekspresję Hes1 i zmniejsza populację komórek ALDH-dodatnich. Hamuje nowotworowość komórek ALDH-dodatnich z nadekspresją SphK1 po przewlekłym podawaniu przez okres 6 tygodni. Preferencyjnie hamuje indukowany przez S1P wzrost [Ca2+]i i aktywację Rho w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Wykazano, że zmniejsza bradykardię indukowaną receptorem S1P3 in vivo u szczurów i zmniejsza przepływ wieńcowy w perfundowanym sercu szczura. Wykazano również, że rozluźnia tętnice mózgowe wstępnie skurczone S1P.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
S1P3
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-70°C). Roztwory podstawowe są stabilne do 4 tygodni w temperaturze -70°C.
Other Notes
Hirata, N., et al. 2014, Nat. Comm.5, w druku.
Murakami, A., et al. 2010. Mol. Pharm.77, 704.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)