Przejdź do
5.32912
Inhibitor CIP2A, TD-19
Synonim(y):
N4-(3-etynylofenylo)-6,7-dimetoksy-N2-(4-fenoksyfenylo)chinazolino-2,4-diamina, TD19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
747,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H24N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.54
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL (with warming; solution will fall out of solution at room temperature), DMF: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalna dla komórek, chemicznie zmodyfikowana pochodna erlotynibu, która wykazuje większą skuteczność w indukowaniu apoptozy w liniach komórkowych raka płuc H358, H441, H460 i A549 (~10 µM). Wysoce skuteczny w zmniejszaniu żywotności i indukowaniu apoptozy w opornych na erlotynib komórkach H460 z nadekspresją CIP2A (nowotworowy inhibitor fosfatazy białkowej 2A), które są oporne na erlotynib. Wykazuje niskie powinowactwo wiązania do miejsca wiązania ATP domeny kinazy tyrozynowej EGFR i ma minimalny wpływ na fosforylację EGFR. Wykazano, że w jego działaniu przeciwnowotworowym pośredniczy regulacja w dół ekspresji CIP2A i p-AKT oraz zwiększona aktywność PP2A. Hamuje wzrost guzów ksenoprzeszczepu H460 u nagich myszy NCr o około 80% (10 mg/kg. p.o. dziennie).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Należy zapoznać się z etykietą fiolki lub certyfikatem analizy dla masy cząsteczkowej specyficznej dla partii. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
CIP2A
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chao, T.T., et al. 2014. J. Pharm. Exp. Ther.351,352.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.301532176915.32814
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (with warming; solution will fall out of solution at room temperature), DMF: soluble
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c