Przejdź do zawartości
5.31620
Inhibitor APT1 II, Cpd21
Synonim(y):
Inhibitor LYPLA1, inhibitor lizofosfolipazy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17ClF3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.79
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
840 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)NC(=O)CN2CCN(CC2)C(=O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C18H17ClF3N3O3/c19-13-4-3-12(18(20,21)22)10-14(13)23-16(26)11-24-5-7-25(8-6-24)17(27)15-2-1-9-28-15/h1-4,9-10H,5-8,11H2,(H,23,26)
InChI key
OXKNHBBDOIMFFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek pochodny acetylopiperazyny, który działa jako selektywny i odwracalny inhibitor lizofosfolipazy 1 (LYPLA1; IC50 = 840 nM,Ki = 300 nM) bez wpływu na aktywność LYPLA2 i 25 innych hydrolaz serynowych w proteomie hydridoma mysich komórek T BW5147. Wykazano, że powoduje prawie całkowite zahamowanie (+90%) aktywności LYPLA1 w płucach, sercu i nerkach (50 mg/kg, 3 h) oraz w komórkach HEK293T i mysich komórkach T (~ 5 µM przez 3 h).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
APT1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Adibekian, A., et al. 2012. J. Am. Chem. Soc.134, 10345.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)