Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C164H251N57O45
Masa cząsteczkowa:
3741.10
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Aktywator Beclin-1 I, TAT-Beclin-1, zakodowany,
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Beclin-1 (267-284), losowo tasowany peptyd, jest przepuszczalny dla komórek poprzez kowalencyjne przyłączenie do domeny transdukcyjnej białka Tat ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) -1 za pośrednictwem łącznika diglicynowego. Zaobserwowano, że peptyd aktywujący Beclin-1 I, TAT-Beclin-1, promuje autofagię in vitro i in vivo w badaniach farmakologicznych.
Biochem/physiol Actions
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Other Notes
H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg~Gly-Gly~Val-Gly-Asn-Asp-Phe-Phe-Ile-Asn-His-Glu-Thr-Thr-Gly-Phe-Ala-Thr-Glu-Trp-OH
Liu, Y., et al. 2013. Proc. Natl. Acad. Sci. USA110, 20364.
Shoji-Kawata, S., et al. 2013. Nature.494, 201.
Shoji-Kawata, S., et al. 2013. Nature.494, 201.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?