Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
burnt orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(c3[n+](cccc3)[O-])c1c2n[o]nc2c(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI key
ICCFXXDUYSPKOL-UHFFFAOYSA-N
General description
Związek nitro-benzoksadiazolu (NBD), który bezpośrednio wiąże się z domeną dimeryzacji receptora sEGF, generując stabilne dimery i allosterycznie aktywując receptor. Wykazuje podobny profil fosforylacji jak ligand EGF. Zwiększa fosforylację Tyr1068 i Tyr1173 w komórkach MDA-MB-468 w sposób zależny od czasu i dawki (EC50 = 52 µM w odniesieniu do Tyr1068). Te zdarzenia fosforylacji mogą być blokowane przez preinkubację komórek z AG1478 (>Cat. No. 658852; 10 µM) lub PD153035 (https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Complement-C9-Depleted-Serum-Human,EMD_BIO-234409">>Cat. No. 234490; 2 µM), które selektywnie blokują kieszeń wiążącą ATP EGFR. Fosforylacja Tyr1068 receptora może być również całkowicie zablokowana w komórkach MDA-MB-468 poddanych działaniu EGF i poddanych działaniu przeciwciała neutralizującego anty-EGFR.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptor EGF
Receptor EGF
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Sakanyan, V., et al. 2014. Sci. Rep.4, 3977.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?