Merck
5.30310
Mitramycyna A
Synonim(y):
Plicamycyna, Mitramycyna
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H76O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1085.15
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43-,44-,45-,49+,50+,51-,52+/m1/s1
InChI key
CFCUWKMKBJTWLW-WZIVUMCRSA-N
General description
Tricykliczny antybiotyk pentaglikozydowy typu kwasu aureolowego o właściwościach przeciwnowotworowych. Wiąże się z DNA bogatym w G-C i wypiera czynnik transkrypcyjny Sp1 z jego miejsc w promotorach wybranych onkogenów, takich jak c-Myc i c-Src. Indukowane mitramycyną A hamowanie aktywności Sp1 zostało powiązane z większymi uszkodzeniami DNA i śmiercią komórek w komórkach homozygotycznych dla SNP309. W szczególności zmniejsza poziom MDM2 w ludzkiej linii komórek nowotworowych nabłonka przewodowego piersi, T47D (5-krotne zmniejszenie przy 200 nM), ale nie wpływa na komórki typu dzikiego dla SNP309. Wykazano, że indukuje różnicowanie szpikowe blastów białaczkowych, co prowadzi do obniżenia poziomu ekspresji protoonkogenów c-Myc i c-Abl, które mają promotory bogate w G-C. Hamuje aktywność Mcl-1 i fosforylację mTOR (Ser2448) w komórkach raka prostaty bez wpływu na normalne ludzkie komórki nabłonka prostaty. Wykazano, że zmniejsza ekspresję endogennego receptora przejściowego potencjału wanilopodobnego (TRPV1) w neuronach zwojowych korzenia grzbietowego.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Czynnik transkrypcyjny Sp1
Odwracalny: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zavala, K., et al. 2014. Neurosci Lett.562,in press.
Choi, E. S., et al. 2013. J. Clin. Biochem. Nutr.53, 89.
Sleiman S. F., et al. 2011. J. Neurosci.31, 6858.
Bond, G, et al. 2004. Cell.119, 591.
Blume, S, et al. 1991. J. Clin. Invest.88, 1613.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Działa szkodliwie i rakotwórczo / teratogennie (E)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)