Przejdź do
5.30151
Atglistatin
≥97% (HPLC), adipose triglyceride lipase (ATGL) inhibitor, powder
Synonim(y):
3-(4ʹ-(dimetyloamino)bifenylo-3-ylo)-1,1-dimetylo-mocznik, inhibitor lipazy triglicerydów tłuszczowych
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.37
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.30151 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor ATGL, atglistatyna,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
potency
700 nM IC50, 355 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)c2cc(ccc2)NC(=O)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3O/c1-19(2)16-10-8-13(9-11-16)14-6-5-7-15(12-14)18-17(21)20(3)4/h5-12H,1-4H3,(H,18,21)
InChI key
AWOPBSAJHCUSAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek bifenylodimetylomocznika, który hamuje aktywność lipazy triglicerydów tłuszczowych (ATGL) (IC50 = 700 nM; [substrat] = [trioleina] = 165 µM) w sposób substratowo konkurencyjny (Ki = 355 nM) i wysoce selektywny.M) w sposób substratowo kompetycyjny (Ki = 355 nM) i wysoce selektywny, wykazując niewielką siłę działania wobec lipazy wrażliwej na hormony (HSL), lipazy monoglicerydowej (MGL), lipazy trzustkowej, lipazy lipoproteinowej lub lizofosfolipazy PNPLA6/7 nawet w stężeniach tak wysokich jak 100 µM. Wykazano, że skutecznie hamuje produkcję FA/glicerolu z adipocytów (ICmax = 50 do 100 µM w zróżnicowanych adipocytach 3T3-L1 lub pierwotnych hodowlach białej tkanki tłuszczowej myszy/WAT) in vitro oraz we krwi myszy in vivo po podaniu doustnym lub dootrzewnowym (EDmax = 200 µmol/kg) bez wpływu na poziom glukozy, cholesterolu całkowitego, insuliny lub β-hydroksymaślanu (beta-HB) w osoczu. Znaczącą cytotoksyczność odnotowano w stężeniach >50 µM w hodowlach mysich hepatocytów AML-12. Chociaż niedobór ATGL powoduje kardiomiopatię u ludzi i zwierząt ATGL-ko z powodu ciężkiej akumulacji triacylogliceroli (TG) w mięśniu sercowym, znaczący poziom atglistatyny (>0,2 nmol / g tkanki) obserwuje się tylko w wątrobie, białej i brązowej tkance tłuszczowej, a wykrywalną akumulację TG obserwuje się tylko w tkance wątroby u myszy wt 8 godzin po pojedynczej dawce doustnej 200 µmol / kg.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ATGL
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Mayer, N., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 785.
Wyprodukowano na licencji University of Graz/Graz University of Technology
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor ATGL, atglistatyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)