Merck
530050-M
PRIMA-1
A cell-permeable quinuclidinone analog with antitumor properties.
Synonim(y):
2,2-bis(hydroksymetylo)-1-azabicyklo[2,2,2]oktan-3-on, p53 Reaktywacja i Indukcja Masywny Apoptoza
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.22
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
water: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCC(CC2)C(=O)C1(CO)CO
InChI
1S/C9H15NO3/c11-5-9(6-12)8(13)7-1-3-10(9)4-2-7/h7,11-12H,1-6H2
InChI key
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek analog chinuklidynonu o właściwościach przeciwnowotworowych. Indukuje apoptozę zależną od p53 w ludzkich komórkach nowotworowych poprzez przywrócenie funkcji transkrypcyjnej transaktywacji zmutowanego białka p53. Przywraca specyficzne dla sekwencji wiązanie DNA i aktywną konformację zmutowanym białkom p53 in vitro i w żywych komórkach. Hamuje wzrost guza u myszy bez widocznej toksyczności. Indukuje apoptozę w komórkach raka piersi wykazujących ekspresję zmutowanego białka p53.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Przywraca biochemiczną i biologiczną funkcję zmutowanemu p53.
Other Notes
Bykov, V.J., et al. 2002. Nat. Med.8, 282.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PRIMA-1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c