Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 389,00 zł |
1 kg | Przewidywany termin wysyłki22 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 838,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7605
assay
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0004%
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description ACS reagent, ≥99.0% | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT) |
| grade Molecular Biology | grade ACS reagent | grade Molecular Biology |
| assay ≥99% dry basis (perchloric acid titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder or crystals | form powder or crystals |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble 98.2 g/L at 20 °C | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?