Przejdź do zawartości
529542
Inhibitor PSD95, Tat-N-dimer
The PSD95 Inhibitor, Tat-N-dimer controls the biological activity of PSD95. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Inhibitor białka gęstości postsynaptycznej-95, Tat-N-dimer
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
potency
4.6 nM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalny dla komórek, dimeryczny pentapeptyd (IETDV) pochodzący z C-końca GluN2B i połączony łącznikiem na bazie glikolu polietylenowego (PEG), który hamuje trójskładnikowy kompleks białkowy PSD-95 (białko gęstości postsynaptycznej-95), nNOS i NMDA poprzez bezpośrednie wiązanie z tandemowymi domenami PDZ1 i 2 PSD-95 (Ki = 4,6 nM). Hamowanie to powoduje rozłączenie między aktywnością receptora NMDA a produkcją tlenku azotu bez wpływu na funkcję bramkowania kanałów jonowych za pośrednictwem NMDA i szlaki sygnałowe pro-przeżycia. Wykazuje około 1000-krotnie wyższą siłę działania niż monomeryczny Tat-NR2B9c. Wykazuje lepszą stabilność w osoczu, z t1/2 ~ 80 godzin. Wykazano, że przekracza barierę krew-mózg i zmniejsza objętość zawału o około 40% oraz przywraca funkcje motoryczne u myszy poddanych ogniskowemu niedokrwiennemu uszkodzeniu mózgu.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
PSD95
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bach, A., et al. 2012. Proc Natl Acad Sci USA.109 3317.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)