Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H24ClN3O3 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
461.94 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Produkt 526529 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(/C1=C/C2=CC=C(C3=CC=CC(C(N4CCCN(C)CC4)=O)=C3)O2)NC5=C1C=C(Cl)C=C5.[xHCl]
General description
Biodostępny doustnie związek oksindolo-furanylowy, który działa jako silny, odwracalny i kompetycyjny względem ATP inhibitor kinaz PIM (IC50 = 5, 25 i 16 nM odpowiednio dla PIM-1, PIM-2 i PIM-3;Ki = 5 nM dla PIM-1) z doskonałą selektywnością wobec 107 kinaz (IC80 >500 nM). Wykazano, że zatrzymuje proliferację kilku ludzkich komórek nowotworowych (IC50 = 20 i 452 nM dla komórek MV-4-11 i PC3) i blokuje fosforylację Bad-Ser112, 4E-BP1-Ser65 i Thr37/46 z IC50 ~ 1,0 µM. Wykazuje korzystny profil farmakokinetyczny i skuteczność u myszy oraz hamuje wzrost guza w mysim modelu MV-4-11 i PC3 (50 mg/kg, p.o.). Ponadto nasila toksyczność doksorubicyny (nr kat. 324380) i paklitakselu (nr kat. 580555) w komórkach PC3.
Biochem/physiol Actions
Cel drugorzędowy
Flt3
Flt3
Docelowe IC50: 5, 25 i 16 nM dla PIM-1, PIM-2 i PIM-3
Główny cel
Kimaza PIM
Kimaza PIM
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-70°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Haddach, M., et al. 2012. ACS Med. Chem. Lett.3, 135.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?