Przejdź do
526521
Inhibitor PIM1 III
The PIM1 Inhibitor III controls the biological activity of PIM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PIM1 Inhibitor III
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H23N5O5Ru
Masa cząsteczkowa:
610.58
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
purple
solubility
DMSO: 6 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mieszanina racemiczna kompleksu pirydokarbazolo-cyklopentadienylo-rutenowego, który działa jako ukierunkowany na miejsce wiązania ATP, odwracalny i wysoce silny inhibitor PIM-1 (IC50 = 0,5 i 3 nM odpowiednio dla (S)- i ( R)-enancjomeru) z ∼10-krotną selektywnością w stosunku do GSK-3α (IC50 = 15 i 20 nM odpowiednio dla (S)- i (R)-enancjomeru).
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 0,5 i 3 nM odpowiednio dla (S)- i (R)-enancjomeru PIM-1.
Główny cel
PIM1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bergman, H. i Meggers, E., 2006. Org. Lett.8, 5465.
Legal Information
Sprzedawane wyłącznie do celów badawczych, zgodnie z umową z University of Pennsylvania.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)