Merck
525295
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20)
liquid, clone PY20, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
PY20, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:500-1:1000,
Frozen Sections
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation )
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje szerokie spektrum białek fosforylowanych tyrozyną w stanie natywnym i zdenaturowanym.
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20) jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, Immunoblotting, Frozen Sections, ICC, IP do wykrywania fosfotyrozyny.
Rozpoznaje szerokie spektrum białek fosforylowanych tyrozyną w ich natywnych i zdenaturowanych stanach w surowych ekstraktach.
Immunogen
KLH sprzężona z fosfotyrozyną, glicyną i alaniną
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:500-1:1000, patrz odniesienia do aplikacji)
Zamrożone skrawki (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunocytochemia (patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 10 mM fosforanie sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Dowolny lizat komórkowy lub ekstrakt tkankowy
Other Notes
Glenney, J.R., et al. 1988. J. Immunol. Methods 109, 277.
Wiązanie jest hamowane przez fosfotyrozynę. Nie reaguje z fosforylowanymi resztami treoniny lub seryny na białkach. Nie należy używać mleka jako czynnika blokującego z tym przeciwciałem. Mleko zawiera wiele fosfotyrozyn i będzie adsorbować przeciwciało. Zgłaszano również, że to przeciwciało działa w testach ELISA i immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c