Przejdź do zawartości
524738
Fosfodiesteraza 5, domena katalityczna, ludzka, rekombinowana, S. frugiperda
Synonim(y):
PDE5CAT, specyficzna dla cGMP fosfodiesteraza 5, domena katalityczna
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥0.5 U/μL
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
specific activity
≥0.5 U/μL
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana ludzka podjednostka katalityczna fosfodiesterazy 5 wyrażana w komórkach owadów S. frugiperda przy użyciu systemu ekspresji bakulowirusa. Dostarczany jako częściowo oczyszczony, katalitycznie aktywny preparat.
Physical form
W 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 0,1% NP-40, pH 8,3.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Blount, M.A., et al. 2004. Mol. Pharmacol.66, 144.
Bakre, M.M., et al. 2000. J. Cell. Biochem.77, 159.
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która przekształci 1 pmol cGMP w GMP na minutę w temperaturze 30°C, pH 7,5.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)