Przejdź do
5.08315
KN-93 Roztwór fosforanu
InSolution, ≥95%, 5 mM aqueous solution, A water-soluble form of the CaM kinase II inhibitor KN-93
Synonim(y):
2-(N-(2-hydroksyetylo))-N-(4-metoksybenzenosulfonylo))amino-N-(4-chlorokinnamylo)-N-metylobenzyloamina), fosforan, ( E)-N-(2-(((3-(4-chlorofenylo)allilo)(metylo)amino)metylo)fenylo)-N-(2-hydroksyetylo)-4-metoksybenzenosulfonamid, fosforan, InSolution KN-93 Fosforan wH2O
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29ClN2O4S · xH3PO4
Masa cząsteczkowa:
501.04
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage temp.
−70°C
General description
Rozpuszczalna w wodzie forma inhibitora kinazy CaM II KN-93 (nr kat. 422708). Hamuje indukowane glukozą i stymulowane forskoliną uwalnianie insuliny z izolowanych wysepek trzustkowych Langerhansa. Nie ma znaczącego wpływu na aktywność kinazy białkowej A. Indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego G1 i apoptozę w komórkach NIH 3T3.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kinaza CaM II
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
5 mM (500 µg/167 µL) sterylnie filtrowany roztwór fosforanu KN-93 (Cat. No. 422711) w H₂O.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Tombes, R.M., et al. 1995. Cell Growth Differ.6, 1063.
Chen, C., et al. 1994. Science266, 291.
Mamiya, N., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.195, 608.
Nicki, I., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.191, 255.
Sumi, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 968.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)