Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18ClNO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.74 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.06239 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
1.4 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)C(=O)C(NC(C)(C)C)C.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
General description
Nieselektywny inhibitor transporterów dopaminy i noradrenaliny (Ki = 1,4, 2,8 i 45 µM odpowiednio dla transporterów dopaminy, noradrenaliny i serotoniny). Jest również antagonistą neuronalnych nikotynowych receptorów acetylocholiny (nAChrs) (IC50 = 1,8 µM dla receptora α2β2). Stosowany klinicznie jako lek przeciwdepresyjny i zmniejszający palenie tytoniu. Stosowany w badaniach nad uzależnieniem nikotynowym i depresją.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
DAT/NET
DAT/NET
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Budzynska, B. et al. 2011 Pharmacol. Rep.63, 71.
Dwoskin, P., et al. 2006. CNS Drug Rev.12, 178.
Soroko, F., et al. 1977. J. Pharm. Pharmacol.29, 769.
Dwoskin, P., et al. 2006. CNS Drug Rev.12, 178.
Soroko, F., et al. 1977. J. Pharm. Pharmacol.29, 769.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?