Merck
5.06129
Kwas α-(metyloamino)izomasłowy
Synonim(y):
Inhibitor transportera A aminokwasów obojętnych, MeBIA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H2](C(C)(C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
InChI key
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibitor transportu glutaminy selektywny dla układu transportu aminokwasów A zależnego od Na+. Stosowany w badaniach funkcjonalnych ról neuroprzekaźników, w których pośredniczą aminokwasy.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Transporter glutaminy
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Young, H., et al., 2013. Am. J. Physiology-Cell Physiology.298, C1401.
Lee, Y., et al., 2013. J. Psych. & Neurosci.: JPN.38, 183.
Blot, A., et al. 2009. Neurosci.164, 998.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas α-(metyloamino)izomasłowy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)