Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.46
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
A cell-permeable pyrazolylbiphenylethanone compound that targets LRH-1/NR5A2 ligand binding domain (LBD) via direct affinity interaction (Kd = 1.5 µM), preventing LRH-1 from assuming an active conformation. Shown to antagonize LRH-1-, but not SF-1-, dependent G0S2 transcription (IC50 = 5 µM vs. no inhibition at 10 µM, respectively; 24 h drug treatment commences 3 h after tetracycline induction in HEK293 transfectants), while exhibiting no inhibitory effect against AR (androgen hormone receptor), ERα (estrogen hormone receptor α), or TRβ (thyroid hormone receptor β) transcription activity in HeLa-based reporter transactivation assays at concentrations up to 10 µM. Reported to exhibit non-cytotoxic antiproliferation activity in LRH-1-expressing cancer cultures (Cell line/GI50 = AsPC-1/20 µM, HT-29/15 µM, MDA-MB-468/20 µM, T47D/20 µM), while being much less effective against the proliferation of pancreatic cancer L3.3 line that does not express LRH-1 (20% inhibition at 40 µM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
LRH-1
LRH-1
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Benod, C., et al. 2013. J. Biol. Chem.288, 19830.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?