Przejdź do
5.05298
Inhibitor p300/CBP VI, L002
Synonim(y):
4-(4-metoksyfenylosulfonyloksyimino)-2,6-dimetylo-2,5-cykloheksadien-1-on, GCN5 Inhibitor III, Histone Acetyltransferase Inhibitor IX, PCAF Inhibitor IV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Produkt 5.05298 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(ON=C2C=C(C(=O)C(=C2)C)C)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C15H15NO5S/c1-10-8-12(9-11(2)15(10)17)16-21-22(18,19)14-6-4-13(20-3)5-7-14/h4-9H,1-3H3
InChI key
VEWFTYOFWIXCIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek fenylosulfonyloksyiminocykloheksadienonu, który działa jako silny, selektywny i odwracalny inhibitor acetylotransferazy histonowej p300 (IC50 = 1,98 µM). Wykazano, że zajmuje kieszeń wiążącą Ac-CoA p300 i jest mniej silny w stosunku do CBP, PCAF, GCN5 i GNAT. Hamuje acetylację histonów H3 i H4 w linii komórkowej potrójnie ujemnego raka piersi MDAMB-468, a także w linii komórkowej HCT116 i blokuje fosforylację STAT3 za pośrednictwem p300 w linii komórkowej raka trzustki MIA Paca-2. Nie hamuje aktywności deacetylaz histonowych 1, 6 i 11 ani 8 różnych testowanych metylotransferaz histonowych (DOT1, EZH1, G9a, PRMT1, SETD2, SET7-9, SMYD2 i SUV39H2). Stwierdzono, że hamuje wzrost guza u myszy noszących ksenografty nowotworowe linii komórkowej MDAMB-468 (w dawce 500 µg/100 µl, i.p. dwa razy w tygodniu).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
p300 HAT
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yang, H., et al. 2013. Mol. Cancer Ther.12, 610.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c