Przejdź do
5.05227
(-)-cytyzyna
Synonim(y):
Agonista nAChR, (-)-cytyzyna, agonista nikotynowego receptora acetylocholiny, (-)-cytyzyna, baptitoksyna, soforyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale yellow
solubility
water: 100 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21C[C@@H]3CNC[C@H](C3)C2=CC=CC1=O
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9-/m0/s1
InChI key
ANJTVLIZGCUXLD-IUCAKERBSA-N
General description
Silny agonista selektywny dla neuronalnych nAChR (Ki = 2, 5890, 480, 329 i 492 nM odpowiednio dla α4β2, α7, α3β4, α6/α4β4, α1β1γδ). Stosowany klinicznie jako lek na rzucenie palenia i często wykorzystywany w badaniach nad uzależnieniami.
Biochem/physiol Actions
DoceloweKi: 2, 5890, 480, 329 i 492 nM przy &alpha
Główny cel
nAChR
Odwracalny: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chen, Y., et al., 2012. Br J Pharmacol .165, 1006.
West, R., 2011, N. Engl. J. Med.365, 1193.
Happe, K., et al., 1994. Neurosci.62, 929.
Reavill, C. et al., 1990. Neuropharmacol.29, 619.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)