Przejdź do
5.05145
Chlorek (+)-tubokuraryny
Synonim(y):
Antagonista nikotynowego receptora acetylocholiny, chlorek (+)-tubokuraryny, D-tubokuraryna, DTC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
188,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H42Cl2N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
681.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+]1([C@@H]2Cc3cc(c(cc3)O)Oc4cc5c(cc4OC)CC[N+H]([C@H]5Cc6ccc(cc6)Oc7c2c(cc(c7O)OC)CC1)C)(C)C
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H/t28-,29+;;/m0../s1
InChI key
GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-N
General description
Silny konkurencyjny antagonista nAChR (IC50= 41 nM). Stosowany jako niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie podczas zabiegów elektrowstrząsowych, w stanach drgawkowych i jako adiuwant znieczulenia.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
nAch
Preparation Note
Do całkowitej solubilizacji wymagane jest podgrzanie.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bowman, C., 2006. Br. J. Pharmacol.147, S277.
Wenningmann, I., et al. 2001. Mol. Pharmacol.60, 790.
Pederson, X., 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.87, 2785.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Toksyczny (F)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17020085.05772T2379
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
≥97%
form
solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
water: 100 mM
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, with heating as required, clear to slightly hazy, colorless to yellow, ethanol: soluble, methanol: soluble
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)