Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13FN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.24
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Pochodna 5-fluorotryptaminy, która hamuje katalizowane przez MPO utlenianie Cl- / chlorku do OCl-/ podchlorynu w obecności H2O2 (IC50 = 18 nM w teście chlorowania tauryny / kwasu 2-aminoetanosulfonowego), a także pośredniczone przez MPO utlenianie LDL ApoB-100 (ApoB100; (IC50 = 18 nM w teście ELISA) poprzez bezpośrednie wiązanie powinowactwa w miejscu aktywnym mieloperoksydazy poprzez interakcję ϖ-ϖ między indolem a pierścieniem D pirrolu hemu enzymu, wykazując jednocześnie znacznie zmniejszone powinowactwo do transportera wychwytu zwrotnego serotoniny / SERT(Ki = 631 nM). Badania kinetyczne wykazały, że inhibitor działa jako dobry donor jednego elektronu dla pośredniego związku I "Fe(IV)=O...Por-+", ułatwiając tworzenie(k3 = 1,6 x107 M-1 s-1) związku II (Fe(IV)-OH...Por), a tym samym zapobiegając redukcji związku I bezpośrednio do stanu spoczynkowego "Fe(IV)...Por" poprzez "cykl halogenowania", podczas gdy z drugiej strony zachowuje się jako słaby donor elektronów dla związku II, zapobiegając w ten sposób zakończeniu "cyklu peroksydazy" poprzez zatrzymanie dalszej redukcji związku II do stanu spoczynkowego(k4 = 92 M-1 s-1). Badanie toksykologiczne z użyciem samców szczurów Wistar Han nie wykazało żadnych oznak działań niepożądanych po pojedynczej dawce 10 mg/kg i.p., podczas gdy oznaki działań niepożądanych obserwuje się w ciągu 24 godzin, ale nie później, po wyższej dawce i.p. 100 mg/kg.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
mieloperoksydaza
mieloperoksydaza
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Soubhye, J., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 3943.
Soubhye, J., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 8747.
Soubhye, J., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 8747.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c