Merck
5.04845
Sól maleinianowa Ro 25-6981
Synonim(y):
Maleinian [R-(R*,S*)]-α-(4-hydroksyfenylo)-β-metylo-4-(fenylometylo)-1-piperydynoepropanolu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29NO2 · xC4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.47 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
potency
0.009 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
H2O: 25 mM
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C22H29NO2/c1-17(22(25)20-7-9-21(24)10-8-20)16-23-13-11-19(12-14-23)15-18-5-3-2-4-6-18/h2-10,17,19,22,24-25H,11-16H2,1H3/t17-,22+/m0/s1
InChI key
WVZSEUPGUDIELE-HTAPYJJXSA-N
General description
Silny, zależny od aktywności antagonista wysoce selektywny dla receptorów NMDA podtypu GluN1/NR2B (IC50 = 0,009 i 52 µM odpowiednio dla receptorów podtypu NR2B i NR2A). Powszechnie stosowany do badania funkcji mózgu i zaburzeń obejmujących neurotransmisje, w których pośredniczą receptory NMDA podtypu GluN1/NR2B (uczenie się i pamięć, neuroplastyczność, neurotoksyczność, ból neuropatyczny, uzależnienie i wzmocnienie neurogenezy).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Receptory GluN1/NR2B
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Qi, Y., et al. 2013. Cereb. Cortex.23, 932.
Soloviova, A., et al. 2012. Exp. Biol. & Med.153, 764.
Solovyeva, A., et al. 2012. Neurosci. & Behav. Physiol.42, 456.
Chazot, L., et al. 2004. Curr. Med. Chem.11, 389.
Lynch, R., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.416, 185.
Fischer, G., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1285.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c