Merck
5.04467
L-CCG-I
Synonim(y):
L-CCG-I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.14
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
aqueous base: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3-,4-/m0/s1
InChI key
GZOVEPYOCJWRFC-HZLVTQRSSA-N
General description
Silny agonista metabotropowych receptorów glutaminianowych grupy II (EC50 = 0,49 µM i 0,44 µM odpowiednio dla mGlu2 i mGlu3). Wyższy poziom aktywności niż glutaminian lub (±)-trans-ACPD. Szeroko stosowany w badaniach związanych z neuroprzekaźnictwem za pośrednictwem receptorów mGlu grupy II.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
mGlu₂ i mGlu₃
Other Notes
Shinozaki, H., et al. 1989. Br. J. Pharmacol.98, 1213.
Hayashi, Y., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 539.
Nakanishi,S. 1992. Science.258, 597.
Watkins, J., et al. 1994. Trends Pharmacol Sci.15, 333.
Schoepp, D.D., et al. 1999. Neuropharmacology.38, 1431.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)