Merck
5.04293
Inhibitor SRPK, SRPIN340
Synonim(y):
N-(2-piperydyn-1-ylo-5-(trifluorometylo)fenylo)izonikotynamid, inhibitor kinazy białkowej bogatej w serynę i argininę, inhibitor kinazy białkowej SR, inhibitor fosforylacji białka SR 340, (SRPIN)340
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.35
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)N3CCCCC3)NC(=O)c2ccncc2
InChI
1S/C18H18F3N3O/c19-18(20,21)14-4-5-16(24-10-2-1-3-11-24)15(12-14)23-17(25)13-6-8-22-9-7-13/h4-9,12H,1-3,10-11H2,(H,23,25)
InChI key
DWFGGOFPIISJIT-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek izonikotynamid, który działa jako selektywny inhibitor SRPK1 kompetytywny względem ATP (IC50 = 0,14 i 1,8 µM, odpowiednio, wobec mSRPK1 i mSRPK2) o znacznie zmniejszonej aktywności wobec 143 innych kinaz. Wykazano, że SRPIN340 skutecznie przeciwdziała indukowanej przez IGF-1 zmianie izoform VEGF z antyangiogennych na proangiogenne zarówno w hodowlach in vitro (1 h 10 µM SRPIN340 przed 12-godzinną stymulacją PCIP przez IGF-1), jak i w mysim modelu neowaskularyzacji siatkówki in vivo indukowanej hipoksją (10 pmol/µL/oko wewnątrzgałkowe wstrzyknięcie SRPIN340) poprzez hamowanie zależnego od sygnalizacji PKC/SRPK, alternatywnego czynnika splicingowego ASF- (SF2; czynnik splicingowy 2), w którym pośredniczy VEGF pro-mRNA PSS (proksymalne miejsce splicingu). Hamuje rozprzestrzenianie się wirusa RNA Sindbis (IC50 = 60 µM w hodowlach Vero) i replikację HCV-JFH1 (1 i 10 µM SRPIN340 w hodowlach Huh7.5.1). Nie wykazuje toksyczności w stosunku do szczurów (2 g/kg p.o. przez 2 tygodnie), CHO (5 mg/ml przez 24 h) lub Huh7 (30 µM przez 48 h).
Przepuszczalny dla komórek związek izonikotynamidowy, który działa jako kompetycyjny względem ATP(Ki = 0,89 µM przy użyciu mSRPK1), selektywny inhibitor SRPK1 (IC50 = 0,14 i 1.8 µM, odpowiednio, przeciwko katalizowanej przez mSRPK1 lub mSRPK2 fosforylacji peptydu domeny SF2 RS) ze znacznie zmniejszoną lub zerową aktywnością przeciwko 143 innym kinazom, w tym Clk1 i Clk4, nawet w stężeniach tak wysokich jak 10 µM. Wykazano, że skutecznie przeciwdziała indukowanej przez IGF-1 zamianie antyangiogennych izoform VEGF na proangiogenne zarówno w hodowlach in vitro (stosunek mRNA pro/anty VEGF = odpowiednio 1,26- i 4.48-krotność stosunku kontrolnego, odpowiednio, w 12-godzinnych PCIP stymulowanych IGF-1 z lub bez 1-godzinnego 10 µM wstępnego traktowania SRPIN340) oraz w mysim modelu neowaskularyzacji siatkówki in vivo wywołanym hipoksją (względna zawartość mRNA VEGF w siatkówce = 0.3 vs. 1,1, odpowiednio, z lub bez 10 pmol/µL/oko wewnątrzgałkowego wstrzyknięcia SRPIN340 po 48-godzinnej ekspozycji na powietrze w pomieszczeniu 6-dniowych 75% O2-adoptowanych noworodkowych myszy P12) poprzez hamowanie zależnego od sygnalizacji PKC/SRPK, alternatywnego czynnika splicingowego ASF- (SF2; czynnik splicingowy 2), w którym pośredniczy selekcja pro-mRNA VEGF PSS (proksymalne miejsce splicingu). Tłumi rozprzestrzenianie się wirusa RNA Sindbis (IC50 = 60 µM, jak określono na podstawie miana wirusa w hodowlach Vero zakażonych przez 4 dni) i replikację HCV-JFH1 (% HCV białko rdzeniowe-dodatnie Huh7.5.1 48 h po zakażeniu = 18,2, 5,9 i 3,0, odpowiednio, z 0. 1. 10 µM SRPIN340; MOI = 0,1). Nie wykazuje działania mutagennego w teście AMES Salmonella typhimurium ani toksyczności wobec szczurów (2 g/kg p.o. przez 2 tygodnie), CHO (5 mg/ml przez 24 h) lub Huh7 (30 µM przez 48 h).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Karakama, Y., et al. 2010. Antimicrob. Agents Chemother.54, 3179.
Nowak, D.G., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 5532.
Fukuhara, T., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 11329.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)