Merck
5.00619
Vitamin B12-mannitol
trituration 0.1%
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
concentration
0.1%
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
200 g/L
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
15-25°C
Application
Vitamin B12 - mannitol trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1