Przejdź do zawartości
5.00523
ASIC Channel Modulator II, GMQ
Synonim(y):
2-guanidyna-4-metylochinazolina, modulator II kanału jonowego wyczuwający kwasy
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.23
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 16.6 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Dodatnio naładowana chinazolina zawierająca guanid, która moduluje funkcję ASIC poprzez blokowanie maksymalnego prądu szczytowego indukowanego kwasem, a także poprzez zmianę zależności ASIC od pH dla aktywacji i inaktywacji, umożliwiając częściową, ale trwałą aktywację ASIC3 wokół neutralnego pH (4,4% prądu szczytowego indukowanego pH 5 z 1 mM GMQ przy pH 7,4), który jest hamowany przez amiloryd (nr kat. 129876). Wewnątrzstawowe wstrzyknięcie do łapy (10 µL 100 µM) wywołuje reakcję bólową u myszy asic3+/+, ale nie asic3-/-, in vivo. Obszar docelowy GMQ wydaje się pokrywać z miejscem wiązania amilorydu w regionie porów, ale różni się od miejsca wiązania wapnia ASIC.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
ASIC3
Odwracalny: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Alijevic, O., and Kellenberger, S. 2012. J Biol Chem.287, 36059.
Sherwood, T.W., et al. 2012. Am. J. Physiol. Cell Physiol.303, C699.
Yu, Y., et al. 2010. Neuron.68, 61.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)