Przejdź do
5.00469
S107
≥98% (HPLC), solid, RyR-Calstabin interaction stabilizer, Calbiochem®
Synonim(y):
7-metoksy-4-metylo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]tiazepina, stabilizator receptora ryanodyny, Rycal S107
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
898,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.31
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
898,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Stabilizator interakcji RyR-Calstabin, S107,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1CCN(Cc2c1ccc(c2)OC)C
InChI key
BGVCEGVSQDOGSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Stabilizator interakcji RyR-Calstabin, S107 może chronić neurony hipokampa przed synaptycznymi zmianami GABAergicznymi wywołanymi przez oligomery Abeta42.
Application
Stabilizator interakcji RyR-Calstabin, S107 został użyty w pożywkach hodowlanych do ekspozycji na niedotlenienie w celu zbadania wpływu niedotlenienia na wyciek wapnia z siateczki sarkoplazmatycznej i ekspresję receptora ryanodyny2 (RyR2).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
RyR2
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Masę cząsteczkową specyficzną dla danej partii można znaleźć na etykiecie fiolki lub w certyfikacie analizy. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)