Przejdź do
5.00450
Standardowy współczynnik załamania światła
traceable to NIST, traceable to PTB, [α]/D 50°, Brix CERTIPUR®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 8 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
optical activity
[α]/D 50°
manufacturer/tradename
Brix CERTIPUR®
application(s)
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
storage temp.
15-25°C
General description
Ilość cukru w roztworze wodnym jest mierzona w stopniach Brixa (symbol °Bx). Jeden gram sacharozy w 100 gramach roztworu odpowiada jednemu stopniowi Brixa, który mierzy moc roztworu jako procent jego masy (%w/w).
Application
  • Ten materiał referencyjny jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec kalibracyjny dla refraktometrów, który daje wyniki pomiarów w stopniach Brixa
  • Zastosowanie tego wzorca do określania zawartości cukru jest również możliwe w przemyśle winiarskim, piwowarskim, cukrowniczym, soków owocowych, miodowym, skrobiowym i cukrowniczym.
Features and Benefits
  • Każdy produkt zawiera pięć ampułek, a każda ampułka zawiera 8 ml roztworu.
  • Wraz z kartą danych technicznych zawierającą informacje o rozszerzonej niepewności pomiaru obliczonej zgodnie z normą ISO 17025
  • Identyfikowalne zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute Standards and Technology (NIST) i Physical Technical Institute (PTB).
  • Roztwory, które są stabilne, gotowe do użycia i mają długi minimalny okres trwałości
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)