Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
2500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤100 pg/μg Endotoxins (pg/μg rmOPN)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
M.W. 65,000 i 30,000 w warunkach redukujących.
Rekombinowana mysia osteopontyna połączona na C-końcu z sekwencją His-Tag i ulegająca ekspresji w mysich komórkach szpiczaka pochodzących z NSO Leu17-Asn294 (Glu99Gly). Wydzielana, wysoce kwaśna, wiążąca wapń, zawierająca RGD, fosforylowana glikoproteina. Osteopontyna ulega ekspresji w kilku typach komórek, w tym makrofagach, fibroblastach, komórkach nabłonkowych, limfocytach T i osteoklastach w odpowiedzi na aktywację przez cytokiny, czynniki wzrostu lub mediatory zapalne. Mysi OPN cDNA koduje 294 aminokwasowe białko, które ma 16 aminokwasowy przewidywany peptyd sygnałowy, który jest rozszczepiany w celu wygenerowania 278 aminokwasowego dojrzałego białka. Dojrzałe białko zawiera wiążącą integrynę sekwencję kwasu argininowo-glicynowo-asparaginowego (RGD). Wykazuje pewne działania renoprotekcyjne w uszkodzeniu nerek, takie jak zwiększanie tolerancji na ostre niedokrwienie, hamowanie indukowalnej syntazy tlenku azotu i zmniejszanie poziomu nadtlenku komórek.
Biochem/physiol Actions
~200 ng unieruchomionej osteopontyny/basenik będzie pośredniczyć w adhezji ≥25% komórek 293 umieszczonych przy 10⁵ komórek/basenik.
Physical form
Liofilizowany z 0,2 µm sterylnie filtrowanego PBS, 50 µg BSA/µg rmOPN.
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-70°C). Roztwory podstawowe zachowują stabilność przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C i do 3 miesięcy w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów podstawowych.
Uzupełnić do ≥100 µg/ml sterylnym PBS.
Other Notes
Xie, Y., et al. 2001. Kidney Int.60, 1645.
Chiba, S., et al. 2000. Microbiol. Immunol. 44, 319.
Miyazaki, Y., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 14432.
Chiba, S., et al. 2000. Microbiol. Immunol. 44, 319.
Miyazaki, Y., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 14432.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?